Kluczowe dokumenty
GBL654002
Grace Bio-Labs SecureSeal imaging spacer
1 well, diam. × thickness 9 mm × 0.12 mm
Synonim(y):
Cienkie przekładki samoprzylepne do okładek, Cienkie samoprzylepne podkładki dystansowe do prowadnic, samoprzylepne podkładki dystansowe do komór
Wybierz wielkość
100 EA
754,00 zł
754,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
754,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
754,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
adhesive/adhesive
colorless
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 654002
śr. × grubość
9 mm × 0.12 mm
zewnętrzne dł. × szer.
18 mm × 18 mm
dołki
1
Opis ogólny
Imaging spacers are ultra-thin adhesive spacers which peel-and-stick to coverglass or microscope slides to confine specimens without compression. Layer multiple spacers to custom build chambers to any depth desired.
Zastosowanie
Imaging
Microscopy
High-temperature single-molecule kinetic analysis
anti-Stokes Raman scattering microscopy
Informacje prawne
SecureSeal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Domna G Kotsifaki et al.
Nano letters, 20(5), 3388-3395 (2020-04-11)
Plasmonic nanostructures overcome Abbe's diffraction limit to create strong gradient electric fields, enabling efficient optical trapping of nanoparticles. However, it remains challenging to achieve stable trapping with low incident laser intensity. Here, we demonstrate Fano resonance-assisted plasmonic optical tweezers for
Brian D Freibaum et al.
The Journal of cell biology, 220(3) (2021-01-28)
Liquid-liquid phase separation (LLPS) is a mechanism of intracellular organization that underlies the assembly of a variety of RNP granules. Fundamental biophysical principles governing LLPS during granule assembly have been revealed by simple in vitro systems, but these systems have