Kluczowe dokumenty
GBL629200
Grace Bio-Labs adhesive seal tabs for SecureSeal hybridization chambers
diam. 7.62 mm
Synonim(y):
gumowa zakładka uszczelniająca, samoprzylepna zakładka uszczelniająca
Wybierz wielkość
200 EA
384,00 zł
384,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 EA
384,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
384,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 629200
Średnica
7.62 mm
dołki
1
Opis ogólny
Zakładki uszczelniające z klejem uzupełniają komory hybrydyzacyjne 4050, system uszczelniający i komory perfuzyjne . Po usunięciu papierowej wyściółki, klej SecureSeal jest odsłonięty, a zakładkę można łatwo nałożyć na port komory. Lekki nacisk na samoprzylepną zakładkę wystarcza do stworzenia szczelnych komór, które są odporne na temperaturę. Zakładki samoprzylepne można łatwo odłączyć, aby umożliwić dodawanie lub usuwanie odczynników z komory. Zakładki samoprzylepne można sterylizować w autoklawie.
Informacje prawne
CoverWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
HybriWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
SecureSeal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)