Merck
GBL505008
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose film slides
8- 6 mm x 6 mm NC pad per slide, frosted end glass
Synonim(y):
nitrocellulose slides, protein microarrays
Wybierz wielkość
20 EA
3200,00 zł
3200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 EA
3200,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
3200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
nitrocellulose (on glass)
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 505008
wymiary zewnętrzne
25 mm × 75 mm
typ wiązania
medium binding surface
Opis ogólny
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose coated substrates are designed for SBS compliant multiwell plates and glass substrates for high throughput automated processing of microarrays.
Informacje prawne
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)