Kluczowe dokumenty
GBL664217
Grace Bio-Labs Press-To-Seal silicone isolator, No PSA
wells, 16 (Square, 7mm x 7mm x 1.6mm depth)
Synonim(y):
Nieprzylepne izolatory odczynników, autoklawowalne komory slajdów, usuwalna bariera hydrofobowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Materiały
red silicone
Właściwości
wells 16 (Square, 7mm x 7mm x 1.6mm depth)
opakowanie
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 664217
zewnętrzne dł. × szer.
75 mm × 25 mm
dołki
16
Opis ogólny
Izolatory silikonowe umożliwiają badaczom izolowanie próbek za pomocą usuwalnych barier hydrofobowych. Mogą być używane do izolowania komórek hodowanych w naczyniach hodowlanych lub oddzielania wielu próbek przymocowanych do szkiełek mikroskopowych. Izolatory są dostępne z czerwonego silikonu o grubości od 0,5 do 2,5 mm, wstępnie przyciętego lub jako materiał arkuszowy z lub bez bezpiecznego, czystego kleju na jednej lub obu powierzchniach. Nieprzylepne izolatory są autoklawowalne i nadają się do wielokrotnego użytku.
Izolatory silikonowe pozostają uszczelnione na gładkich powierzchniach podczas etapów mycia. Tam, gdzie wymagane jest dodatkowe uszczelnienie, zaleca się zastosowanie kleju SecureSeal na jednej lub obu powierzchniach. Każda konstrukcja uszczelnienia jest również dostępna w wersji z "przezroczystego dla wody" silikonu CultureWell, który jest wysoce zalecany do wrażliwych zastosowań w hodowli komórkowej. Zamknięte komory mogą być formowane przy użyciu elastycznych, wolnych od RNaz pokryw HybriSlip. Zalecana temperatura użytkowania wynosi od -62°C do 218°C.
Zastosowanie
Spektroskopia pojedynczych cząsteczek
Obrazowanie żywych komórek
Mikroskopia
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)