Merck
GBL505384
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose film slides
for 384 well SBS compliant microtiter plates/glass substrates, square pads, L × W 2.5 mm × 2.5 mm
Synonim(y):
hybridization chambers, incubation chambers, nitrocellulose slides, protein microarrays
Wybierz wielkość
1 EA
1290,00 zł
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1290,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
nitrocellulose (on glass)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 505384
dł. × szerokość
2.5 mm × 2.5 mm
typ wiązania
medium binding surface
Opis ogólny
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose coated substrates are designed for SBS compliant multiwell plates and glass substrates for high throughput automated processing of microarrays.
Informacje prawne
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)