Kluczowe dokumenty
G8032
Gelsolin from bovine plasma
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized powder
aktywność właściwa
20-100 units/mg protein
masa cząsteczkowa
74 kDa
skład
Protein, ≤10%
rozpuszczalność
soluble 10 imidazole mg/mL
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
cow ... GSN(280810)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3