529625
Polyphosphoinositide-Binding Peptide, PBP10
A Rhodamine-B-labeled decapeptide derived from the (PIP₂)-binding region in segment-2 of gelsolin.
Synonim(y):
Polyphosphoinositide-Binding Peptide, PBP10, RhoB-GS 160-169, Rhodamine B-QRLFQVKGRR-OH, RhoB-GS160-169, Rhodamine B-QRLFQVKGRR-OH
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
pink-red
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL
fluorescencja
λex 565 nm
λem 590 nm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Specifically binds to polyphosphoinositide (PPI)
Opakowanie
Ostrzeżenie
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Cunningham, C.C., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 43390.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1