Kluczowe dokumenty
G7527
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG (whole molecule)–Gold antibody produced in goat
affinity isolated antibody, aqueous glycerol suspension, 5 nm (colloidal gold)
Wybierz wielkość
0.4 ML
1050,00 zł
2 ML
4160,00 zł
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.4 ML
1050,00 zł
2 ML
4160,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
gold conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
aqueous glycerol suspension
wielkość cząstki
5 nm (colloidal gold)
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
The product binds to all mouse Igs.
Zastosowanie
Anti-Mouse IgG (whole molecule)-Gold antibody produced in goat is suitable for use in Immunoelectron Microscopy at 1:20 dilution.
Działania biochem./fizjol.
IgG antibody subtype is the most abundant serum immunoglobulin of the immune system. It is secreted by B cells and is found in blood and extracellular fluids and provides protection from infections caused by bacteria, fungi and viruses. Maternal IgG is transferred to fetus through the placenta that is vital for immune defense of the neonate against infections.
Inne uwagi
Antibody adsorbed with human serum proteins.
Postać fizyczna
Conjugate is suspended in Tris buffered saline, pH 8.2, containing 1% (w/v) BSA, 30% (v/v) glycerol and 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Caterina Mencarelli et al.
Cytoskeleton (Hoboken, N.J.), 70(8), 439-452 (2013-06-28)
The intraflagellar transport (IFT) system was first identified in situ by electron microscopy in thin sections of plastic-embedded flagella as linear arrays of electrondense particles, located between the B tubules of the outer doublets and the flagellar membrane. These arrays
Shankhajit De et al.
Diabetes, 66(5), 1391-1404 (2017-03-16)
Efficient biomarkers for diabetic nephropathy (DN) have not been established. Using ELISA, we found previously that urinary levels of full-length megalin (C-megalin), a multiligand endocytic receptor in proximal tubules, was positively correlated with DN progression in patients with type 2
Yu Li et al.
Journal of experimental botany, 72(10), 3526-3539 (2021-03-10)
The polypeptide extract of the dry mycelium of Penicillium chrysogenum (PDMP) can protect tobacco plants from tobacco mosaic virus (TMV), although the mechanism underlying PDMP-mediated TMV resistance remains unknown. In our study, we analysed a potential mechanism via RNA sequencing
Zhiyi Liao et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 121(10), e2317026121-e2317026121 (2024-02-26)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection has been detected in almost all organs of coronavirus disease-19 patients, although some organs do not express angiotensin-converting enzyme-2 (ACE2), a known receptor of SARS-CoV-2, implying the presence of alternative receptors and/or
Inbal Maniv et al.
Nature communications, 14(1), 5922-5922 (2023-09-23)
Alzheimer's disease (AD) is characterized by toxic protein accumulation in the brain. Ubiquitination is essential for protein clearance in cells, making altered ubiquitin signaling crucial in AD development. A defective variant, ubiquitin B + 1 (UBB+1), created by a non-hereditary RNA frameshift