Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
solution
specific activity
≥1400 unit/μg protein
mol wt
42 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
N-terminal GST-tagged 42 kDa full length protein
Biochem/physiol Actions
Galactokinase catalyzes the phosphorylation of αD-galactose to produce galactose-1-phosphate as part of the Leloir pathway.
Physical form
Supplied as a solution in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, 20% glycerol, 3 mM DTT and 10-250 mM imidazole.
Other Notes
One unit will convert 1.0 picomole of galactose to galactose-1-phosphate per minute at pH 7.4 at 30 °C.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G6048-200UG | 04061833638804 |