Key Documents
G5761
Glycine β-naphthylamide hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (TLC)
Postać
powder
metody
protein purification: suitable
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.NCC(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12N2O.ClH/c13-8-12(15)14-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11;/h1-7H,8,13H2,(H,14,15);1H
Klucz InChI
CDOBGWIHUYXBJY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges