Merck
G301000
Sigma-Aldrich
DMT-dG(ib)-CPG
pore size 500 Å, 30-40μmol/g
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
wielkość porów
500 Å
pojemność
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3