Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Storage temp.:
−20°C
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
pore size
1000 Å
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
storage temp.
−20°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC) | assay ≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC) | assay ≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC) | assay ≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| capacity ≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency) | capacity ≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency) | capacity ≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency) | capacity ≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency) |
| pore size 1000 Å | pore size 1000 Å | pore size 1000 Å | pore size 1000 Å |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?