Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32060113
Assay:
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Storage temp.:
−20°C
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
pore size
500 Å
capacity
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dG(dmf)-CPG
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?