Przejdź do
G111000
DMT-dG(ib) Phosphoramidite
Synonim(y):
DMT-dG(ib) amidite, Guanosine, 5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxy-N-(2-methyl-1-oxopropyl)-, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite], N-(2-methyl-1-oxopropyl)-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxyguanosine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite], N2-Isobutyryl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyguanosine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
6 x 10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5640,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8480,00 zł
6 x 20 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 160,00 zł
210.1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
17 180,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
37 420,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
74 800,00 zł
20 x 40 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
74 800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H54N7O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
839.92
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Assay:
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
Biological source:
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Form:
powder or granules
Solubility:
0.1 g/L at 68 °F
Storage temp.:
2-8°C
5640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder or granules
technique(s)
oligo synthesis: suitable
impurities
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
color
white to off-white
solubility
0.1 g/L at 68 °F
λ
conforms (UV/VIS Identity)
nucleoside profile
base: deoxyguanosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C44H54N7O8P/c1-28(2)41(52)48-43-47-40-39(42(53)49-43)46-27-50(40)38-25-36(59-60(57-24-12-23-45)51(29(3)4)30(5)6)37(58-38)26-56-44(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(54-7)20-16-32)33-17-21-35(55-8)22-18-33/h9-11,13-22,27-30,36-38H,12,24-26H2,1-8H3,(H2,47,48,49,52,53)/t36-,37+,38+,60?/m0/s1
InChI key
FDRMKYVTIFSDPR-MMROLVBFSA-N
General description
DMT-dG(ib) Phosphoramidite belongs to the group of DNA Phosphoramidites.Its key features include:
  • Exocyclic amine functions are protected by a benzoyl group (dA(bz) anddC(bz)) or isobutyryl group (dG(ib))
  • Recommended cleavage and deprotection conditions are 8 hours at 55 °Cor 24 hours at room temperature using concentrated ammonia solution,for standard base-protected oligonucleotides
  • The high coupling efficiency of Proligo′s DNA phosphoramidites leads tohigh-yield and high-quality oligonucleotides
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G111040G111050G111030
description
-
description
configured for MerMade
description
configured for ABI, configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
description
configured for ABI
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR)
assay
≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR)
form
powder or granules
form
powder or granules
form
powder or granules
form
powder or granules
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
0.1 g/L at 68 °F
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dG(ib) Phosphoramidite
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)