Przejdź do
G401000
DMT-dG(ib)-CPG
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSigma-Proligo Hamburg
245,00 zł
10 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSigma-Proligo Hamburg
1950,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Storage temp.:
2-8°C
245,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
pore size
1000 Å
capacity
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
2-8°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G301000G405000G305000
description
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
description
pore size 500 Å, 30-40μmol/g
description
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
description
pore size 500 Å, 30-40μmol/g
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
capacity
≥99 % (Coupling Efficiency)
capacity
≥99 % (Coupling Efficiency)
capacity
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
capacity
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dG(ib)-CPG
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)