Key Documents
G0267
Mini Gastrin I human
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
HG-13
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97% (HPLC)
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](N)CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(N)=O
informacje o genach
human ... GAST(2520)
Amino Acid Sequence
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3