Merck
F8252
Sigma-Aldrich
Ferrocenecarboxaldehyde
Synonim(y):
Cyclopentadienyl(formylcyclopentadienyl)iron
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10FeO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
mp
118-120 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[H]C(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H5O.C5H5.Fe/c7-5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-5H;1-5H;
Klucz InChI
UQTCQJVPLIVCAX-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3