Merck
F5152
Sigma-Aldrich
D-Fructose Dehydrogenase from Gluconobacter industrius
lyophilized powder, 400-1,200 units/mg protein
Synonim(y):
D-Fructose:(acceptor) 5-oxidoreductase
About This Item
Numer CAS:
Numer EC enzymu:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Formularz
lyophilized powder
Poziom jakości
aktywność właściwa
400-1,200 units/mg protein
masa cząsteczkowa
140 kDa
skład
Protein, ≤10% Lowry
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Dehydrogenaza D-fruktozy jest stosowana jako biosensor do wykrywania obecności D-fruktozy.
Dehydrogenaza fruktozowa (FDH) jest wykorzystywana w wielu podstawowych projektach badawczych do badania właściwości elektrochemicznych reakcji elektrodowych katalizowanych enzymatycznie, zwanych bioelektrokatalizą.[1] Dehydrogenaza d-fruktozy została wykorzystana w badaniu, które przyczyniło się do opracowania wygodnej metody pomiaru rzadkich cukrów, monosacharydów, do zastosowań w przemyśle biologicznym. Bezpośrednia reakcja przeniesienia elektronów dehydrogenazy d-fruktozy zaadsorbowanej na porowatej powierzchni elektrody węglowej została wykorzystana do opisania kulometrycznego biosensora d-fruktozy typu wsadowego.
Działania biochem./fizjol.
Dehydrogenaza D-fruktozy katalizuje utlenianie D-fruktozy do 5-keto-D-fruktozy.
Dehydrogenaza fruktozowa (FDH) jest heterotrimerycznym enzymem związanym z błoną, powszechnie występującym u różnych bakterii z rodzaju Gluconobacter, zwłaszcza u Gluconobacter japonicus(Gluconobacter industrius). Ma masę cząsteczkową około 140 kDa, składającą się z podjednostek I (67 kDa), II (51 kDa) i III (20 kDa) i katalizuje utlenianie D-fruktozy w celu wytworzenia 5-keto-D-fruktozy. Enzym jest kompleksem flawoproteina-cytochrom c z podjednostkami I i II związanymi kowalencyjnie odpowiednio z dinukleotydem flawinoadeninowym (FAD) i hemem C jako grupami prostetycznymi.[1]
Definicja jednostki
One unit will convert 1.0 μmole D-fructose to 5-ketofructose per min at pH 4.5 at 37 °C.
Postać fizyczna
Lyophilized powder containing citrate-phosphate buffer salts, TRITON® X-100, and stabilizer
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Seiya Tsujimura et al.
Analytical chemistry, 81(22), 9383-9387 (2009-11-17)
This paper describes a batch-type coulometric d-fructose biosensor based on direct electron transfer reaction of d-fructose dehydrogenase (FDH) adsorbed on a porous carbon electrode surface. The adsorbed-FDH electrodes catalyzed the electrochemical two-electron oxidation of d-fructose to 5-keto-d-fructose without a mediator.
Ana Dominguez et al.
Revista iberoamericana de micologia, 23(3), 189-191 (2007-01-02)
Several microorganisms are reported to have transfructosylation activity due to fructosyltransferase and/or fructofuranosidase activities. However, the search for other fungi with higher transfructosylation activity remains a challenge. So, a presumptive and indirect colorimetric plate assay for the evaluation of transfructosylation
Takeo Miyake et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(13), 5129-5134 (2011-03-12)
Nanostructured carbons have been widely used for fabricating enzyme-modified electrodes due to their large specific surface area. However, because they are random aggregates of particular or tubular nanocarbons, the postmodification of enzymes to their intrananospace is generally hard to control.
Sharon Marx et al.
Biosensors & bioelectronics, 26(6), 2981-2986 (2011-01-05)
A new form of high surface area bioelectrode, based on nanofibers of electrospun gold with immobilized fructose dehydrogenase, was developed. The gold fibers were prepared by electroless deposition of gold nanoparticles on an electrospun poly(acrylonitrile)-HAuCl(4) fiber. The material was characterized
Shukun Yu et al.
Biochimica et biophysica acta, 1760(9), 1314-1322 (2006-07-11)
Anhydrofructose (AF) pathway describes the catabolism of alpha-1,4-glucans of glycogen, starch and maltosaccharides to various metabolites via the central intermediate AF. The reaction sequence of the pathway consists of more than 10 enzymatic steps. This pathway occurs in certain bacteria