Merck
F3889
Sigma-Aldrich
N-Formyl-L-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
Zastosowanie
detection
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC=O
InChI
1S/C10H11NO3/c12-7-11-9(10(13)14)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7,9H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
NSTPXGARCQOSAU-VIFPVBQESA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)