Kluczowe dokumenty
EPS41I230112
Eppendorf® New Brunswick™ S41i CO2 Incubator Shaker
Cell Culture bundle with perforated shelf and adhesive foil cushions, volume 170 L, AC/DC input 230 V, 50—60 Hz, UK plug
Synonim(y):
Grzejniki
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® S41I230112
Parametry
±4-50 °C ambient temp. range
szer. × głębokość × wys.
87.5 cm (34.4 in.) × 73 cm (28.7 in.) × 85 cm (33.5 in.)
platform W × depth
61 cm (24 in.) × 36 cm (14 in.)
pojemność
170 L
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Elastyczność eksperymentalna: Perforowana półka umożliwia inkubację statyczną w tym samym czasie co wytrząsanie.
- Stabilne, równomierne i bezwibracyjne wytrząsanie: wytrzymały potrójny napęd mimośrodowy Innova
- Oszczędność gazu i optymalna atmosfera wzrostu: Inteligentna kontrola gazu (0,2 - 20% CO2)
- Zapewnia sterylność powierzchni: automatyczna dezynfekcja w wysokiej temperaturze i drzwi wewnętrzne/zewnętrzne
- Szybkie i niezawodne czyszczenie: Gładka, bezszwowa komora
- Możliwość zwiększenia pojemności: Możliwość sztaplowania dwóch urządzeń
- Precyzyjne i łatwe sterowanie: Intuicyjny ekran dotykowy
- Nawilżanie w zestawie
- Prędkość wytrząsania 25 - 400 obr.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)