Merck
EPS41I230111
Eppendorf® New Brunswick S41i CO2 Incubator Shaker
Cell Culture bundle with perforated shelf and adhesive foil cushions, volume 170 L, AC/DC input 230 V, 50—60 Hz, EuroPlug
Synonim(y):
Grzejniki
About This Item
Kod UNSPSC:
41104405
NACRES:
NB.02
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® S41I230111
Parametry
±4-50 °C ambient temp. range
szer. × głębokość × wys.
87.5 cm (34.4 in.) × 73 cm (28.7 in.) × 85 cm (33.5 in.)
platform W × depth
61 cm (24 in.) × 36 cm (14 in.)
pojemność
170 L
Opis ogólny
Zestaw wytrząsarek inkubacyjnych CO2 S41i do wszechstronnych zastosowań w hodowli komórek ssaków, takich jak ekspresja białek lub tworzenie linii komórkowych. Zestaw składa się z: 1x S41i z orbitą 25 mm (1 cal), 1x uniwersalna platforma i 2x podkładki samoprzylepne, 230V/50Hz, wtyczka UE
Cechy i korzyści
  • Elastyczność eksperymentalna: Perforowana półka umożliwia inkubację statyczną w tym samym czasie co wytrząsanie.
  • Stabilne, równomierne i bezwibracyjne wytrząsanie: wytrzymały potrójny napęd mimośrodowy Innova
  • Oszczędność gazu i optymalna atmosfera wzrostu: Inteligentna kontrola gazu (0,2 - 20% CO2)
  • Zapewnia sterylność powierzchni: automatyczna dezynfekcja w wysokiej temperaturze i drzwi wewnętrzne/zewnętrzne
  • Szybkie i niezawodne czyszczenie: Gładka, bezszwowa komora
  • Możliwość zwiększenia pojemności: Możliwość sztaplowania dwóch urządzeń
  • Precyzyjne i łatwe sterowanie: Intuicyjny ekran dotykowy
  • Nawilżanie w zestawie
  • Prędkość wytrząsania 25 - 400 obr.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)