Kluczowe dokumenty
Z742446
Incu-Shaker Mini CO2 with non-slip rubber mat
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Synonim(y):
Wytrząsarka z inkubacją CO2
Wybierz wielkość
1 EA
55 270,00 zł
55 270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
55 270,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
55 270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
316 stainless steel chamber
Właściwości
accuracy± 0.5 °C
incremental 1 rpm
temperature uniformity± 0.5 °C
timer 1 min. to 48 hours (or continuous)
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H3501-E
Parametry
30 rpm speed (300 rpm)
Ambien +5 °C temp. range (60 °C)
±0.1 °C temp. stability
rozmiar komory
13.2 in. (33.5 cm) × 10.25 in. (26 cm) × 15.4 in. (39.2 cm)
objętość komory
46 L
rozmiar platformy
9.5 in. (23.5 cm) × 11.5 in. (29 cm)
rozmiar
16.5 in. (42 cm) × 18.3 in. (46.5 cm) × 21.8 in. (55.3 cm), exterior
masa
90 lb (40.1 kg)
Opis ogólny
Ideal for the culturing of non-adherent cells, the Incu-Shaker CO2 Mini combines a precision CO2 incubation chamber with an intergal orbital shaker, providing the optimum conditions for suspension cell culture.
With our unique and proprietary heat distribution technology, the incubator provides the highest levels of temperature accuracy with minimal fluctuation (within 0.1°C). The six-side heating system in combination with a low speed internal fan uniformly spreads air throughout the stainless steel chamber (without air exchange from the external environment). For applications requiring solely gravity convection, this internal fan can be disabled,
significantly reducing the concern of sample to sample contamination.
A beltless motor drive provides a horizontally circular shaking motion at a consistent 19mm orbit. The included platform (9.5 x 11.5 in.) can be used for low speed shaking of a variety of laboratory vessels, including Erlenmeyer
flasks, culture plates and media bottles. For high speed mixing, a patented MAGic Clamp platform is available that allows for magnetic attachment of flask clamps and tube racks.
Max Capacity:
50ml flasks = 20
125ml flasks = 12
250ml flasks = 8
500ml flasks = 5
1000ml flasks = 4
microplates = 4
15 ml tubes = 64
50 ml tubes = 30
Informacje prawne
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)