Kluczowe dokumenty
EPM1250-9700
Sticky Pads and Accessories
sticky pad, for all Eppendorf® shaker models, size 20 cm (8 in.) × 20 cm (8 in.)
Synonim(y):
Zestaw platformy szybkiej wymiany
Wybierz wielkość
1 EA
393,00 zł
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
393,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.73
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
sticky pad
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1250-9700 (Global)
rozmiar
20 cm (8 in.) × 20 cm (8 in.)
Opis ogólny
  • Podkładki samoprzylepne są idealne do zabezpieczania naczyń hodowlanych (kolb, butelek, naczyń) na platformach wytrząsarek, których nie można przytrzymać za pomocą konwencjonalnych zacisków do kolb.
  • Podkładki samoprzylepne wielokrotnego użytku można łatwo usunąć z powierzchni lub zmienić ich położenie.
  • Używane do pokrycia całej powierzchni platformy.
  • Łatwo zmywalne przy użyciu łagodnego detergentu i wody.
  • Najlepiej nadaje się do niepomalowanych, anodowanych powierzchni aluminiowych.
  • Kompatybilne z uniwersalnymi platformami New Brunswick S41i i Innova S44i.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)