EPM1196-9904
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 5000 Platform Shaker
for 2 L Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
About This Item
Kod UNSPSC:
41104405
NACRES:
NB.73
Polecane produkty
Właściwości
dedicated
for 2 L Erlenmeyer flasks
interchangeable
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1196-9904 (NA)
rozmiar
32.5 in. × 26.75 in.
pojemność
(14 x 2 L Erlenmeyer flasks)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Platformy zaprojektowane dla wytrząsarki platformowej Eppendorf New Brunswick Innova 5000 zapewniają bezpieczne i idealne dopasowanie.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)