EPM1196-9906
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 5000 Platform Shaker
for 4 L Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
Wybierz wielkość
6860,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
6860,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
dedicated
for 4 L Erlenmeyer flasks
interchangeable
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1196-9906 (NA)
rozmiar
32.5 in. × 26.75 in.
pojemność
(9 x 4 L Erlenmeyer flasks)
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)