EP6001072310
Eppendorf® Drawer style stainless steel rack for CryoCube® F740 upright freezers
closed configuration for storage of 20 boxes up to 136 x 136 x 78 mm (3 inch boxes), 3-Compartment, external W × D × H (140 mm) (563 mm) (414 mm)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Właściwości
3-Compartment
Holds 20 x boxes (3 in.)
closed configuration for storage of 20 boxes up to 136 x 136 x 78 mm (3 inch boxes)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001072310
metody
cryopreservation: suitable
zewnętrzne szer. × śr. × wys.
(140 mm) (563 mm) (414 mm)
rozmiar
563x140x414 mm