Kluczowe dokumenty
Z742100
Western Blot Box
clear, size 9.5 cm × 3.0 cm × 1.6 cm, pk of 5
Synonim(y):
Western Blot Box
Wybierz wielkość
5 EA
154,00 zł
154,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
154,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
154,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pk of 5
rozmiar
9.5 cm × 3.0 cm × 1.6 cm
kolor
clear
Opis ogólny
  • Perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged Lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips, or minis
No matter what size your Western blot is, there′s a box that fits it perfectly. With boxes that are correctly matched to common blot sizes, you can fit more blots on shakers/rockers while keeping reagent and antibody usage to an absolute minimum. Additionally, all corners are formed at 90° angles and the bottom surface is uniformly flat, further reducing consumption of costly reagents and antibodies (for example, popular mini-gels require only about 4mL).
At a price that makes them truly disposable, all sizes are engineered from crystal clear polystyrene. All sizes are also equipped with an easy-to-open hinged lid that reduces evaporation.