Kluczowe dokumenty
EP5943000106
632 Wirówka 5910 Ri G
refrigerated, with Rotor FA-6x50, AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
Synonim(y):
Eppendorf® Centrifuge 5910 Ri G
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
Właściwości
CE compliant
CSA approved
refrigerated
with Rotor FA-6x50
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5943000106
metody
centrifugation: suitable
Opis ogólny
  • Wirówka 5910 Ri G
  • chłodzona
  • z interfejsem dotykowym
  • bez wirnika
  • 120 V/50-60 Hz, USA
Nowa chłodzona wirówka stołowa 5910 Ri wyróżnia się łatwością obsługi i wszechstronnością: Duży 7-calowy interfejs dotykowy VisioNize z intuicyjną obsługą zapewnia szybką i bezbłędną pracę, gwarantując wydajne i powtarzalne przebiegi. Ponadto funkcja dokumentacji i unikalne zarządzanie użytkownikami wspierają kontrolę jakości dzięki wielu poziomom autoryzacji, ochronie hasłem i dokumentacji wszystkich przebiegów i działań użytkownika. Wraz z szeroką gamą rotorów o stałym kącie obrotu i rotorów z koszem wahadłowym, wirówka ta obsługuje szczególnie szerokie spektrum zastosowań, co czyni ją idealnym wyborem dla laboratoriów z wieloma użytkownikami i różnorodnymi wymaganiami.
Zastosowanie
Wirowanie
Cechy i korzyści
Super wszechstronna wirówka wielofunkcyjna o dużej pojemności dla szerokiej gamy materiałów eksploatacyjnych, chłodzona dla próbek wrażliwych na temperaturę
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)