Merck
EP5920718002
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 49 x 2.6 - 8 mL tubes, for use with high-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
capacity 49 x 2.6 - 8 mL tubes
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920718002 (Global)
Parametry
3,122 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
112 mm
Średnica
13 mm
kompatybilność
for use with High-capacity bucket
Opis ogólny
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG