Kluczowe dokumenty
EP5704000010
Eppendorf® Centrifuge 5702 RH G
without rotor, refridgerated and heated, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Wybierz wielkość
1 EA
24 490,00 zł
24 490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
24 490,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.81
24 490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
CE compliant
refrigerated
without rotor, refridgerated and heated
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5704000010 (EU)
Parametry
temp. range at -9-42 °C
3000 × g
4400 rpm
metody
centrifugation: suitable
Opis ogólny
Rodzina niskoobrotowych wirówek ogólnego przeznaczenia 5702 została specjalnie zaprojektowana, aby spełnić wymagania laboratoriów badawczych i hodowli komórkowych o niskiej i średniej wydajności. Charakteryzują się one kompaktową konstrukcją, dzięki czemu zmieszczą się na każdym stanowisku laboratoryjnym, cichą pracą, co jest korzystne dla środowiska pracy, a także 6 różnymi opcjami wirnika, aby pomieścić każdy rodzaj probówki.
  • Podgrzewana i chłodzona wirówka 5702 RH umożliwia wirowanie w warunkach biologicznych w celu poprawy żywotności komórek i uzyskania dokładniejszych wyników w dalszych zastosowaniach (np. hodowli komórek).
  • Funkcja FastTemp do szybkiego wstępnego chłodzenia (5702 R/RH)
  • Aktywne ogrzewanie gwarantuje wysoką dokładność temperatury podczas całego cyklu wirowania (tylko 5702 RH)
  • Funkcja ECO wyłącza się po 8 godzinach nieużywania, aby zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć żywotność sprężarki (5702 R/RH)
Jakość i bezpieczeństwo
  • Komora wirnika ze stali nierdzewnej jest odporna na rdzę i łatwa do czyszczenia
  • Wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa
  • Blokada klawiszy zapobiegająca przypadkowej zmianie parametrów
  • Opcjonalnie dostępne aerozoloszczelne pokrywy do bezpiecznego wirowania niebezpiecznych próbek
Cechy i korzyści
  • Maks. prędkość: 3 000 × g (4 400 obr./min)
  • Bardzo kompaktowe wymiary, dzięki czemu zmieści się na każdym stanowisku laboratoryjnym
  • Bardzo cicha praca z korzyścią dla środowiska
  • Niska wysokość dostępu ułatwiająca załadunek i rozładunek próbek
  • Funkcja hamulca SOFT do powolnego przyspieszania i hamowania. Zoptymalizowana do separacji komórek przez wirowanie gradientowe
  • Funkcja "At set RPM" uruchamia licznik czasu po osiągnięciu wybranej prędkości obrotowej w celu uzyskania powtarzalnych przebiegów wirowania
  • Blokada klawiszy zapobiegająca niezamierzonym regulacjom
  • Komora wirnika ze stali nierdzewnej jest odporna na rdzę i łatwa do czyszczenia
  • Elektroniczne wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)