Kluczowe dokumenty
EP5920707000
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 33 x 5.5 - 12 mL tubes, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
Wybierz wielkość
2 EA
1400,00 zł
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
1400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
capacity 33 x 5.5 - 12 mL tubes
for use with aerosol-tight lid
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920707000 (Global)
Parametry
3,061 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
109 mm
Średnica
16 mm
kompatybilność
for use with plate/tube bucket
Opis ogólny
Adaptery pasujące do probówek i butelek o różnych rozmiarach do użytku z rotorem Eppendorf S-4x1000.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)