EP5920701002
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 1 x 600 mL Nalgene® bottle, pack of 2
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
capacity 1 x 600 mL Nalgene® bottle
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920701002 (Global)
Parametry
3,428 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
181 mm
Średnica
98 mm
kompatybilność
for use with 1,000 mL round bucket
Opis ogólny
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries