EP5920745000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 1 x 500 mL Nalgene® bottle, pack of 2
About This Item
Polecane produkty
Materiały
flat bottom
Właściwości
capacity 1 x 500 mL Nalgene® bottle
Holds 500 mL bottless
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920745000 (Global)
Parametry
4,160 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
168 mm
Średnica
70 mm
kompatybilność
for use with Universal-Large bucket
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)