Kluczowe dokumenty
EP5895190006
Rotor for Eppendorf® 5920R Centrifuges
swing-bucket rotor, S-4x1000, aerosol-tight, with 4 x universal-large buckets
Wybierz wielkość
1 EA
17 950,00 zł
17 950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
17 950,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
17 950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
to hold 0.2 to 750 mL ubes and flasks and plates
aerosol-tight
swing-bucket rotor
with 4 x universal-large buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5895190006 (Global)
Parametry
4,200 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5910R
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Large Centrifuge 5920 R to wirówka stacjonarna, która łączy w sobie wyjątkową pojemność z kompaktową i ergonomiczną konstrukcją. Ma podobne wymiary do chłodzonych modeli konkurencyjnych w segmencie 3-litrowym, ale ma wyjątkową pojemność do 4 x 1000 ml lub 52 x 50 ml probówek. Zoptymalizuj wysokowydajne wirowanie i ułatw sobie codzienną pracę.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)