Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 911,00 zł |
Informacje o tej pozycji
911,00 zł
feature
aerosol-tight
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5820747005 (Global)
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 5810 R, for use with 5810, for use with 5910 R, for use with 5920 R
Features and Benefits
- Zapewnia bezpieczne wirowanie niebezpiecznych próbek
- Aerozoloszczelne pokrywy zapewniają zmniejszony opór powietrza rotora
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description aerosol-tight, aerosol-tight, for 5810 / 5810R / 5910R / 5920R | description size 500 mL, pkg of 4 ea | description capacity, 1 x 15 mL conical tube, pack of 2 | description aerosol-tight |
| compatibility for use with 5810 R, for use with 5910 R, for use with 5920 R | compatibility - | compatibility for use with FA-6x50, for use with Rotor FA-45-6-30 | compatibility for use with 5427 R |
| manufacturer/tradename Eppendorf® 5820747005 (Global) | manufacturer/tradename Eppendorf® 5810730007 | manufacturer/tradename Eppendorf® 5820717009 (Global) | manufacturer/tradename Eppendorf® 5409711008 |
| feature aerosol-tight | feature for rotor A-4-81, S-4x500 | feature capacity 1 x 15 mL conical tube, for use with aerosol-tight lid | feature aerosol-tight |
| technique(s) centrifugation: suitable | technique(s) centrifugation: suitable | technique(s) centrifugation: suitable | technique(s) centrifugation: suitable |
| packaging pack of 2 ea | packaging pkg of 4 ea | packaging pack of 2 | packaging - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?