EP5910753004
Uchwyt płyty dla Eppendorf® S-4xUniversal Rotor
for MTP, DWP, and PCR plates, pack of 2 ea, for Centrifuge 5910 R
Wybierz wielkość
1400,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1400,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
for Centrifuge 5910 R
for MTP, DWP, and PCR plates
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5910753004
metody
PCR: suitable
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotor S-4xUniversal
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Rotory z koszem wahadłowym i adaptery umożliwiają stosowanie probówek i butelek o pojemności od 0,2 ml do 750 ml.
- Opcje rotorów płytkowych do wirowania wszystkich typów płytek mtp, pcr lub deepwell
- Rotory o stałym kącie do szybkich zastosowań w biologii molekularnej w probówkach o pojemności od 0,2 ml do 50 ml
- Wysoka prędkość wirowania do 22 132 x g (14 000 obr./min)
- Aerozoloszczelne zakrętki i pokrywki Eppendorf umożliwiają szybkie i ergonomiczne zamykanie pokrywek
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)