EP5825743008
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 20 x 9 mL round-bottom tubes, pack of 2
About This Item
Polecane produkty
Materiały
round bottom
Właściwości
capacity 20 x 9 mL round-bottom tubes
for use with aerosol-tight lid
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5825743008 (Global)
Parametry
3,044 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
111 mm
Średnica
17.5 mm
kompatybilność
for use with 750 mL round bucket
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)