EP5825738004
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 23 x 2.6 - 8 mL round-bottom Tubes, pack of 2
About This Item
Polecane produkty
Materiały
round bottom
Właściwości
capacity 23 x 2.6 - 8 mL round-bottom Tubes
for use with aerosol-tight lid
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5825738004 (Global)
Parametry
3,044 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
115 mm
Średnica
13 mm
kompatybilność
for use with 750 mL round bucket
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)