EP5825747003
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 27 x 5 mL FACS, pack of 2
Wybierz wielkość
1470,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1470,00 zł
Polecane produkty
Materiały
round bottom
Właściwości
capacity 27 x 5 mL FACS
for use with aerosol-tight lid
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5825747003 (Global)
Parametry
3,229 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
115 mm
Średnica
12 mm
kompatybilność
for use with 750 mL round bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)