EP5820772000
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
F-35-48-17, to hold, 40 x 15 mL conical tubes, with 48 steel sleeves and adapters
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
to hold 40 x 15 mL conical tubes
high-speed fixed angle rotor
with 48 steel sleeves and adapters
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820772000 (Global)
Parametry
20,913 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)