Kluczowe dokumenty
EP5820743000
Łyżka płytowa do rotora Eppendorf® S-4-104
aerosol-tight capable, with plate carrier, pack of 4
Wybierz wielkość
4 EA
6840,00 zł
6840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 EA
6840,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
6840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
aerosol-tight capable
with plate carrier
opakowanie
pack of 4
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820743000 (EU)
metody
centrifugation: suitable
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)