EP5820756004
Eppendorf® Narzędzie do demontażu płyt
used with rotor S-4-104, S-4x750
Synonim(y):
Eppendorf® Narzędzie do demontażu płyt
Wybierz wielkość
1420,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1420,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820756004
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
used with rotor S-4-104, S-4x750
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
2 szt.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)