EP5811000015
Eppendorf® Centrifuge 5810 R G
without rotor, refrigerated, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz
Wybierz wielkość
41 560,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
41 560,00 zł
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V AC, Schuko plug
Właściwości
CE compliant
without rotor, refrigerated
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5811000015 (EU)
Parametry
14000 rpm
20913 × g
metody
centrifugation: suitable
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Rotory z wiadrem obrotowym i adaptery obsługują probówki i butelki o pojemności od 0,2 ml do 750 ml.
- Rotory płytkowe do wirowania wszystkich typów płytek MTP, PCR, hodowli komórkowych lub płytek Deepwell
- Rotory o stałym kącie do szybkich zastosowań w probówkach o pojemności od 0,2 ml do 85 ml
- Wysoka prędkość wirowania do 20 913 × g (14 000 obr./min)
- Aerozoloszczelne zakrętki i pokrywy Eppendorf QuickLock do łatwej obsługi jedną ręką
- Pokrywa wirówki z miękkim w dotyku zamknięciem
- Niska wysokość dostępu wynosząca 29 cm ułatwia załadunek i rozładunek próbek
- Cicha praca poprawiająca środowisko pracy
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce na stole
- Automatyczne rozpoznawanie rotora i wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)