Kluczowe dokumenty
EP5810725003
632 Wirnik z uchwytem obrotowym A-4-81-MTP
incl. 4 MTP buckets
Synonim(y):
Pokrywa do rotora 632 FA-45-48-11
Wybierz wielkość
1 EA
13 300,00 zł
13 300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
13 300,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
13 300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
to hold 4 x MTP/flex buckets
incl. 4 MTP buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5810725003
Parametry
4,000 max. RCF (3,220 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Opis ogólny
  • Wszechstronny rotor z wiadrem wahadłowym (A-4-81-MTP) może pomieścić 2 wiadra na płytki i 2 prostokątne wiadra na probówki, ułatwiając załadunek mieszany.
  • Rotor, pokrywę i adaptery można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 20 minut.
  • Opcjonalnie dostępne są aerozoloszczelne pokrywy do bezpiecznego wirowania niebezpiecznych próbek.
  • Żywotność rotora: maks. 100 000 cykli.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)