Kluczowe dokumenty
EP5427000178
Eppendorf® Pharma Package Centrifuge 5430 G
refrigerated: no, with rotary knobs, without standard rotor, with A-2-MTP rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, EuroPlug
Wybierz wielkość
1 EACH
21 490,00 zł
21 490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
21 490,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.81
21 490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
230 V, 50 - 60 Hz, EuroPlug
Właściwości
CE compliant
CSA approved
refrigerated: no
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427000178
Komponenty
With rotary knobs, without standard rotor, with A-2-MTP rotor
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)