Merck
EP5425715005
Eppendorf® Adapter
holds 0.2 mL PCR tubes, pack of 6 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
holds 0.2 mL PCR tubes
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5425715005
metody
PCR: suitable
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotor 1.5 / 2.0 mL
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG