Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.78
UNSPSC Code:
40161701
Manufacturer/tradename:
5702000010, Eppendorf® 5702000010, Eppendorf®
Parameter:
3000 × g, 4400 rpm
Feature:
CE compliant, w/o rotor
AC/DC input
230 V AC, Schuko plug
feature
CE compliant, w/o rotor
manufacturer/tradename
5702000010, Eppendorf® 5702000010, Eppendorf®
parameter
3000 × g, 4400 rpm
technique(s)
centrifugation: suitable
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Centrifuge 5702 G
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?