Przejdź do
MAK480
Zestaw do oznaczania etanolu
sufficient for 500 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw testowy na etanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3150,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
3150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
food and beverages
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Etanol jest psychoaktywnym składnikiem wielu powszechnie spożywanych napojów, w których działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Po spożyciu etanol jest wchłaniany do krwiobiegu przez żołądek i jelito cienkie. Etanol jest w dużej mierze metabolizowany przez wątrobę, ale jest również wydzielany z moczem lub poprzez oddychanie. Monitorowanie poziomu etanolu jest również ważne w procesach fermentacji. Badania wykazały, że spożywanie dużych ilości alkoholu może prowadzić do różnych form chorób wątroby i zwiększonej śmiertelności.
Application
Zestaw jest odpowiedni do ilościowego oznaczania etanolu w próbkach takich jak napoje alkoholowe.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Ethanol Assay Kit jest oparty na ulepszonej metodzie dichromianowej, w której dichromian jest redukowany przez etanol do niebieskawego produktu chromowego (Cr3+). Intensywność koloru, mierzona przy 580 nm, jest bezpośrednią miarą stężenia alkoholu w próbce. Zoptymalizowany skład znacznie zmniejsza interferencję substancji w surowych próbkach i wykazuje wysoką czułość.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania zestawu wynosi od 0,04 do 2,0%.
  • Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw do oznaczania etanolu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)