EP5401000137
Eppendorf® Centrifuge 5418/5418R
5418R, refrigerated, with rotor FA-45-18-11 and rotor lid, rotary knobs, AC/DC input 120 V, 50/60 Hz, US 3-pin plug (US)
Synonim(y):
laboratorium wirówek, mikrowirówka, wirówka laboratoryjna
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CSA approved
to hold 18 1.5/2.0 mL tubes
refrigerated
rotary knobs
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5401000137 (NA)
Parametry
0-40 °C temp. range
100-14,000 rpm speed
16,873 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
szer. × wys. × śr.
21 cm × 30 cm × 21 cm
masa
22 kg
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Maks. pojemność rotora: 18 naczyń 1,5/2,0 ml
- Maks. prędkość: 16 873 × g (14 000 obr./min)
- Niewielkie rozmiary i niska wysokość dostępu wynosząca 23 cm
- Konstrukcja OptiBowl zapewnia cichą pracę - nawet bez pokrywy rotora
- Rotor "Eppendorf QuickLock" umożliwia szybkie i ergonomiczne blokowanie pokrywy
- Miękkie zamknięcie pokrywy jednym palcem zapewnia ergonomiczną obsługę
- W pełni cyfrowy wyświetlacz z czasem i prędkością
- Oddzielny przycisk krótkiego wirowania do szybkiego wirowania
- Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu pracy - zapobiega nagrzewaniu się próbek i umożliwia łatwy dostęp do nich (tylko Centrifuge 5418)
- Certyfikowany aerozoloszczelny rotor w standardzie dla bezpiecznego wirowania niebezpiecznych próbek
Cechy szczególne wirówki Centrifuge 5418 R
- Zakres temperatur od 0 do 40 st. C
- Gwarantowana temperatura 4°C przy maksymalnej prędkości obrotowej
- Funkcja FastTemp pro do szybkiego wstępnego chłodzenia i maksymalnej dokładności temperatury wewnątrz rotora
- Wyłącznik zasilania ECO włącza się po 8 godzinach nieużywania, aby zmniejszyć zużycie energii (46 procent w nocy) i wydłużyć żywotność sprężarki (można go dezaktywować).
- Opatentowana technologia kompresora redukuje wibracje i chroni próbki
- Wbudowany spust kondensatu eliminujący gromadzenie się wody w komorze wirnika
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)