Kluczowe dokumenty
EP5392070038
Eppendorf(R) Plate Adapter HeatSealer S200
for 96 and 384 well plates
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.15
Właściwości
for 96 and 384 well plates
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5392070038 (Global)
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Hermetyczne uszczelnienie płytek wielodołkowych
Eliminuje parowanie w PCR
Uszczelnia płytki 96- i 384-dołkowe
Zintegrowany termostat zapobiega przegrzaniu
Ulepszona mechanika dla jeszcze łatwiejszego uszczelniania,
Dołączony adapter do płytek PCR
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)